Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ALK/P80 Protein
A cDNA sequence encoding the ALK/P80 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marca:  enQuireBio™ QP11006-2ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15915848
  • 276.00€ / 2 microgramos
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
ALK/P80 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
ALK/P80 protein in 50mM Tris-Acetate, pH 7.5, 1mM EDTA and 20% Glycerol.
2 μg