Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ALK-3 / BMPR1A Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ALK-3 / BMPR1A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5725-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15937289
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_004320.2
ALK-3 / BMPR1A Protein
Research Use Only
BMPR1A
Recombinant Protein
E. coli
KHYCKSISSR RRYNRDLEQD EAFIPVGESL KDLIDQSQSS GSGSGLPLLV QRTIAKQIQM VRQVGKGRYG EVWMGKWRGE KVAVKVFFTT EEASWFRETE IYQTVLMRHE NILGFIAADI KGTGSWTQLY LITDYHENGS LYDFLKCATL DTRALLKLAY SAACGLCHLH TEIYGTQGKP AIAHRDLKSK NILIKKNGSC CIADLGLAVK FNSDTNEVDV PLNTRVGTKR YMAPEVLDES LNKNHFQPYI MADIYSFGLI IWEMARRCIT GGIVEEYQLP YYNMVPSDPS YEDMREVVCV KRLRPIVSNR WNSDECLRAV LKLMSECWAH NPASRLTALR IKKTLAKMVE SQDVKI
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
657
10 μg
Not determined.
Cytoplasmic Domain
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol