Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ALK-3 / BMPR1A Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ALK-3 / BMPR1A, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_004320.2
ID de gen (Entrez) 657
Nombre ALK-3 / BMPR1A Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15927289
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5725-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15947289
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5725-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15937289
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5725-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15957289
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5725-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15967289
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5725-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15977289
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5725-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_004320.2
ALK-3 / BMPR1A Protein
Not determined.
Cytoplasmic Domain
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
657
Research Use Only
BMPR1A
Recombinant Protein
E. coli
KHYCKSISSR RRYNRDLEQD EAFIPVGESL KDLIDQSQSS GSGSGLPLLV QRTIAKQIQM VRQVGKGRYG EVWMGKWRGE KVAVKVFFTT EEASWFRETE IYQTVLMRHE NILGFIAADI KGTGSWTQLY LITDYHENGS LYDFLKCATL DTRALLKLAY SAACGLCHLH TEIYGTQGKP AIAHRDLKSK NILIKKNGSC CIADLGLAVK FNSDTNEVDV PLNTRVGTKR YMAPEVLDES LNKNHFQPYI MADIYSFGLI IWEMARRCIT GGIVEEYQLP YYNMVPSDPS YEDMREVVCV KRLRPIVSNR WNSDECLRAV LKLMSECWAH NPASRLTALR IKKTLAKMVE SQDVKI
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.