Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ALDOB Protein
A cDNA sequence encoding the ALDOB was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 229
Nombre ALDOB Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen ALDOB
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15915838
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11002-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15905838
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11002-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15995828
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11002-1MG
1 mg
4090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
229
Research Use Only
ALDOB
Human
His
The ALDOB solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 10% glycerol and 0.1M NaCl.
ALDOB Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMAHRFP ALTQEQKKEL SEIAQSIVAN GKGILAADES VGTMGNRLQR IKVENTEENR RQFREILFSV DSSINQSIGG VILFHETLYQ KDSQGKLFRN ILKEKGIVVG IKLDQGGAPL AGTNKETTIQ GLDGLSERCA QYKKDGVDFG KWRAVLRIAD QCPSSLAIQE NANALARYAS ICQQNGLVPI VEPEVIPDGD HDLEHCQYVT EKVLAAVYKA LNDHHVYLEG TLLKPNMVTA GHACTKKYTP EQVAMATVTA LHRTVPAAVP GICFLSGGMS EEDATLNLNA INLCPLPKPW KLSFSYGRAL QASALAAWGG KAANKEATQE AFMKRAMANC QAAKGQYVHT GSSGAASTQS LFTACYTY
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.