missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human ALDOB Protein

A cDNA sequence encoding the ALDOB was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marca:  enQuireBio™ QP11002-5ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15915838

  • 137.00€ / 5 microgramos
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

229
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMAHRFP ALTQEQKKEL SEIAQSIVAN GKGILAADES VGTMGNRLQR IKVENTEENR RQFREILFSV DSSINQSIGG VILFHETLYQ KDSQGKLFRN ILKEKGIVVG IKLDQGGAPL AGTNKETTIQ GLDGLSERCA QYKKDGVDFG KWRAVLRIAD QCPSSLAIQE NANALARYAS ICQQNGLVPI VEPEVIPDGD HDLEHCQYVT EKVLAAVYKA LNDHHVYLEG TLLKPNMVTA GHACTKKYTP EQVAMATVTA LHRTVPAAVP GICFLSGGMS EEDATLNLNA INLCPLPKPW KLSFSYGRAL QASALAAWGG KAANKEATQE AFMKRAMANC QAAKGQYVHT GSSGAASTQS LFTACYTY
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
ALDOB Protein
Research Use Only
ALDOB
Human
His
The ALDOB solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 10% glycerol and 0.1M NaCl.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales