Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ALDH5A1, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ALDH5A1, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5645-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15916689
  • 253.00€ / 50 microgramos
Fecha de envío estimada
del proveedor 04-04-2019
Añadir a la cesta
Especificación
Especificación
NP_001071.1
ALDH5A1, mitochondrial Protein
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
7915
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
ALDH5A1
Recombinant Protein
E. coli
AGRLAGLSAA LLRTDSFVGG RWLPAAATFP VQDPASGAAL GMVADCGVRE ARAAVRAAYE AFCRWREVSA KERSSLLRKW YNLMIQNKDD LARIITAESG KPLKEAHGEI LYSAFFLEWF SEEARRVYGD IIHTPAKDRR ALVLKQPIGV AAVITPWNFP SAMITRKVGA ALAAGCTVVV KPAEDTPFSA LALAELASQA GIPSGVYNVI PCSRKNAKEV GEAICTDPLV SKISFTGSTT TGKILLHHAA NSVKRVSMEL GGLAPFIVFD SANVDMS-QA VAGAMASKFR NTGQTCVCSN QFLVQRGIHD AFVKAFAEAM KKNLRVGNGF EEGTTQGPLI NEKAVEKVEK QVNDAVSKGA TVVTGGKRHQ LGKNFFEPTL LCNVTQDMLC THEETFGPLA PVIKFDTEEE AIAIANAADV GLAGYFYSQD PAQIWRVAEQ LEVGMVGVNE GLISSVECPF GGVKQSGLGR EGSKYGIDEY LELKYVCYGG L
Videos