missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human ALDH5A1, mitochondrial Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ALDH5A1, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.

160.00€ - 2385.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_001071.1
ID de gen (Entrez) 7915
Nombre ALDH5A1, mitochondrial Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones

Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15966679
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5645-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15986679
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5645-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15976679
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5645-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15996679
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5645-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15906689
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5645-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15916689
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5645-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_001071.1
ALDH5A1, mitochondrial Protein
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
7915
Research Use Only
ALDH5A1
Recombinant Protein
E. coli
AGRLAGLSAA LLRTDSFVGG RWLPAAATFP VQDPASGAAL GMVADCGVRE ARAAVRAAYE AFCRWREVSA KERSSLLRKW YNLMIQNKDD LARIITAESG KPLKEAHGEI LYSAFFLEWF SEEARRVYGD IIHTPAKDRR ALVLKQPIGV AAVITPWNFP SAMITRKVGA ALAAGCTVVV KPAEDTPFSA LALAELASQA GIPSGVYNVI PCSRKNAKEV GEAICTDPLV SKISFTGSTT TGKILLHHAA NSVKRVSMEL GGLAPFIVFD SANVDMS-QA VAGAMASKFR NTGQTCVCSN QFLVQRGIHD AFVKAFAEAM KKNLRVGNGF EEGTTQGPLI NEKAVEKVEK QVNDAVSKGA TVVTGGKRHQ LGKNFFEPTL LCNVTQDMLC THEETFGPLA PVIKFDTEEE AIAIANAADV GLAGYFYSQD PAQIWRVAEQ LEVGMVGVNE GLISSVECPF GGVKQSGLGR EGSKYGIDEY LELKYVCYGG L
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications