Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ALDH1A3 / RALDH3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ALDH1A3 / RALDH3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5644-ye-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15916679
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000684.2
ALDH1A3 / RALDH3 Protein
Research Use Only
ALDH1A3
Recombinant Protein
Yeast
ATANGAVENG QPDRKPPALP RPIRNLEVKF TKIFINNEWH ESKSGKKFAT CNPSTREQIC EVEEGDKPDV DKAVEAAQVA FQRGSPWRRL DALSRGRLLH QLADLVERDR ATLAALETMD TGKPFLHAFF IDLEGCIRTL RYFAGWADKI QGKTIPTDDN VVCFTRHEPI GVCGAITPWN FPLLMLVWKL APALCCGNTM VLKPAEQTPL TALYLGSLIK EAGFPPGVVN IVPGFGPTVG AAISSHPQIN KIAFTGSTEV GKLVKEAASR SNLKRVTLEL GGKNPCIVCA DADLDLAVEC AHQGVFFNQG QCCTAASRVF VEEQVYSEFV RRSVEYAKKR PVGDPFDVKT EQGPQIDQKQ FDKILELIES GKKEGAKLEC GGSAMEDKGL FIKPTVFSEV TDNMRIAKEE IFGPVQPILK FKSIEEVIKR ANSTDYGLTA AVFTKNLDKA LKLASALESG TVWINCYNAL YAQAPFGGFK MSGNGRELGE YALAEYTEVK TVTIKLGDKN P
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
220
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol