missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Alcohol dehydrogenase class-3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Alcohol dehydrogenase class-3, was expressed in the hosts and tags indicated.
287.00€ - 3175.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_000662.3 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 128 |
Nombre | Alcohol dehydrogenase class-3 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15976459
|
enQuireBio™
QP5616-YE-100UG |
100 μg |
920.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15916469
|
enQuireBio™
QP5616-YE-500UG |
500 μg |
2650.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15986459
|
enQuireBio™
QP5616-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15906469
|
enQuireBio™
QP5616-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15926469
|
enQuireBio™
QP5616-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15996459
|
enQuireBio™
QP5616-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_000662.3 | |
Alcohol dehydrogenase class-3 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
128 | |
Research Use Only | |
ADH5 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
ANEVIKCKAA VAWEAGKPLS IEEIEVAPPK AHEVRIKIIA TAVCHTDAYT LSGADPEGCF PVILGHEGAG IVESVGEGVT KLKAGDTVIP LYIPQCGECK FCLNPKTNLC QKIRVTQGKG LMPDGTSRFT CKGKTILHYM GTSTFSEYTV VADISVAKID PLAPLDKVCL LGCGISTGYG AAVNTAKLEP GSVCAVFGLG GVGLAVIMGC KVAGASRIIG VDINKDKFAR AKEFGATECI NPQDFSKPIQ EVLIEMTDGG VDYSFECIGN VKVMRAALEA CHKGWGVSVV VGVAASGEEI ATRPFQLVTG RTWKGTAFGG WKSVESVPKL VSEYMSKKIK VDEFVTHNLS FDEINKAFEL MHSGKSIRTV VKI | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |