Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ALAD Protein
A cDNA sequence encoding the ALAD was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 210 |
---|---|
Nombre | ALAD Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | ALAD |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15935818
|
enQuireBio™
QP10996-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15915818
|
enQuireBio™
QP10996-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15925818
|
enQuireBio™
QP10996-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
210 | |
Research Use Only | |
ALAD | |
Human | |
His | |
The ALAD solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 100mM NaCl and 10% glycerol. |
ALAD Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMQPQSV LHSGYFHPLL RAWQTATTTL NASNLIYPIF VTDVPDDIQP ITSLPGVARY GVKRLEEMLR PLVEEGLRCV LIFGVPSRVP KDERGSAADS EESPAIEAIH LLRKTFPNLL VACDVCLCPY TSHGHCGLLS ENGAFRAEES RQRLAEVALA YAKAGCQVVA PSDMMDGRVE AIKEALMAHG LGNRVSVMSY SAKFASCFYG PFRDAAKSSP AFGDRRCYQL PPGARGLALR AVDRDVREGA DMLMVKPGMP YLDIVREVKD KHPDLPLAVY HVSGEFAMLW HGAQAGAFDL KAAVLEAMTA FRRAGADIII TYYTPQLLQW LKEE | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |