Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AKT2 / Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) AKT2 /, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5641-ec-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15916639
  • 530.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
NP_001317440.1
AKT2 / Protein
Research Use Only
AKT2
Recombinant Protein
E. coli
NEVSVIKEGW LHKRGEYIKT WRPRYFLLKS DGSFIGYKER PEAPDQTLPP LNNFSVAECQ LMKTERPRPN TFVIRCLQWT TVIERTFHVD SPDEREEWMR AIQMVANSLK QRAPGEDPMD YKCGSPSDSS TTEEMEVAVS KARAKVTMND FDYLKLLGKG TFGKVILVRE KATGRYYAMK ILRKEVIIAK DEVAHTVTES RVLQNTRHPF LTALKYAFQT HDRLCFVMEY ANGGELFFHL SRERVFTEER ARFYGAEIVS ALEYLHSRDV VYRDIKLENL MLDKDGHIKI TDFGLCKEGI SDGATMKTFC GTPEYLAPEV LEDNDYGRAV DWWGLGVVMY EMMCGRLPFY NQDHERLFEL ILMEEIRFPR TLSPEAKSLL AGLLKKDPKQ RLGGGPSDAK EVMEHRFFLS INWQDVVQKK LLPPFKPQVT SEVDTRYFDD EFTAQSITIT PPDRYDSLGL LELDQRTHFP QFSYSASIRE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
208
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol