Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AKT-interacting Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) AKT-interacting protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8053-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16042391
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001012398.1
AKT-interacting Protein
Research Use Only
AKTIP
Recombinant Protein
E. coli
MNPFWSMSTS SVRKRSEGEE KTLTGDVKTS PPRTAPKKQL PSIPKNALPI TKPTSPAPAA QSTNGTHASY GPFYLEYSLL AEFTLVVKQK LPGVYVQPSY RSALMWFGVI FIRHGLYQDG VFKFTVYIPD NYPDGDCPRL VFDIPVFHPL VDPTSGELDV KRAFAKWRRN HNHIWQVLMY ARRVFYKIDT ASPLNPEAAV LYEKDIQLFK SKVVDSVKVC TARLFDQPKI EDPYAISFSP WNPSVHDEAR EKMLTQKKPE EQHNKSVHVA GLSWVKPGSV QPFSKEEKTV AT
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
64400
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol