Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AKR1C2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) AKR1C2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5637-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15916619
  • 1210.00€ / 500 microgramos
Fecha de envío estimada
del proveedor 09-04-2019
Añadir a la cesta
Especificación
Especificación
NP_001128713.1
AKR1C2 Protein
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
1646
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
AKR1C2
Recombinant Protein
E. coli
MDSKYQCVKL NDGHFMPVLG FGTYAPAEVP KSKALEAVKL AIEAGFHHID SAHVYNNEEQ VGLAIRSKIA DGSVKREDIF YTSKLWSNSH RPELVRPALE RSLKNLQLDY VDLYLIHFPV SVKPGEEVIP KDENGKILFD TVDLCATWEA MEKCKDAGLA KSIGVSNFNH RLLEMILNKP GLKYKPVCNQ VECHPYFNQR KLLDFCKSKD IVLVAYSALG SHREEPWVDP NSPVLLEDPV LCALAKKHKR TPALIALRYQ LQRGVVVLAK SYNEQRIRQN VQVFEFQLTS EEMKAIDGLN RNVRYLTLDI FAGPPNYPFS DEY
Videos