Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AIF1L Protein
A cDNA sequence encoding the AIF1L was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 83543 |
---|---|
Nombre | AIF1L Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | AIF1L |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15945788
|
enQuireBio™
QP10987-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15935788
|
enQuireBio™
QP10987-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15925788
|
enQuireBio™
QP10987-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
83543 | |
Research Use Only | |
AIF1L | |
Human | |
His | |
The AIF1L protein solution (1 mg/1ml) is formulated in 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 0.1mM NaCl and 20% glycerol. |
AIF1L Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSGELSNRFQ GGKAFGLLKA RQERRLAEIN REFLCDQKYS DEENLPEKLT AFKEKYMEFD LNNEGEIDLM SLKRMMEKLG VPKTHLEMKK MISEVTGGVS DTISYRDFVN MMLGKRSAVL KLVMMFEGKA NESSPKPVGP PPERDIASLP | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |