missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AIDA Protein
A cDNA sequence encoding the AIDA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 64853 |
---|---|
Nombre | AIDA Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | AIDA |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15915788
|
enQuireBio™
QP10986-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15905788
|
enQuireBio™
QP10986-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15995778
|
enQuireBio™
QP10986-100UG |
100 μg |
1815.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
64853 | |
Research Use Only | |
AIDA | |
Human | |
His | |
AIDA protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol, 0.2M NaCl and 1mM DTT. |
AIDA Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSEVTRS LLQRWGASFR RGADFDSWGQ LVEAIDEYQI LARHLQKEAQ AQHNNSEFTE EQKKTIGKIA TCLELRSAAL QSTQSQEEFK LEDLKKLEPI LKNILTYNKE FPFDVQPVPL RRILAPGEEE NLEFEEDEEE GGAGAGSPDS FPARVPGTLL PRLPSEPGMT LLTIRIEKIG LKDAGQCIDP YITVSVKDLN GIDLTPVQDT PVASRKEDTY VHFNVDIELQ KHVEKLTKGA AIFFEFKHYK PKKRFTSTKC FAFMEMDEIK PGPIVIELYK KPTDFKRKKL QLLTKKPLYL HLHQTLHKE | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |