Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AHSP / ERAF Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) AHSP / ERAF, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 1855.00€
Especificaciones
Nombre AHSP / ERAF Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Protein Tag GST
Especie del huésped E. coli
reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16042961 Ver documentos enQuireBio™
QP8157-EC-10UG
10 μg 160.00€
10 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
29-06-2020
Añadir a la cesta
16082961 Ver documentos enQuireBio™
QP8157-EC-50UG
50 μg 234.00€
50 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
29-06-2020
Añadir a la cesta
16032961 Ver documentos enQuireBio™
QP8157-EC-100UG
100 μg 406.00€
100 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
29-06-2020
Añadir a la cesta
16062961 Ver documentos enQuireBio™
QP8157-EC-200UG
200 μg 675.00€
200 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
29-06-2020
Añadir a la cesta
16072961 Ver documentos enQuireBio™
QP8157-EC-500UG
500 μg 1180.00€
500 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
29-06-2020
Añadir a la cesta
16052961 Ver documentos enQuireBio™
QP8157-EC-1MG
1 mg 1855.00€
1 miligramo Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
29-06-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
AHSP / ERAF Protein
GST
Human
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
NP_001305150.1
Recombinant Protein
E. coli
MALLKANKDL ISAGLKEFSV LLNQQVFNDP LVSEEDMVTV VEDWMNFYIN YYRQQVTGEP QERDKALQEL RQELNTLANP FLAKYRDFLK SHELPSHPPP SS
51327
AHSP