Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AHSP / ERAF Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) AHSP / ERAF, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8157-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16072961
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001305150.1
AHSP / ERAF Protein
Research Use Only
AHSP
Recombinant Protein
E. coli
MALLKANKDL ISAGLKEFSV LLNQQVFNDP LVSEEDMVTV VEDWMNFYIN YYRQQVTGEP QERDKALQEL RQELNTLANP FLAKYRDFLK SHELPSHPPP SS
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
51327
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol