missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human AHSP / ERAF Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) AHSP / ERAF, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP8157-ec-10ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16042961

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_001305150.1
AHSP / ERAF Protein
Research Use Only
AHSP
Recombinant Protein
E. coli
MALLKANKDL ISAGLKEFSV LLNQQVFNDP LVSEEDMVTV VEDWMNFYIN YYRQQVTGEP QERDKALQEL RQELNTLANP FLAKYRDFLK SHELPSHPPP SS
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
51327
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales