missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AHSG Protein
A cDNA sequence encoding the AHSG was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre | AHSG Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15925778
|
enQuireBio™
QP10983-HIS-HEK-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15905778
|
enQuireBio™
QP10983-HIS-HEK-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15915778
|
enQuireBio™
QP10983-HIS-HEK-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
AHSG Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
AHSG protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol 0.1M NaCl and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Human (HEK293) | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSAPHGPGL IYRQPNCDDP ETEEAALVAI DYINQNLPWG YKHTLNQIDE VKVWPQQPSG ELFEIEIDTL ETTCHVLDPT PVARCSVRQL KEHAVEGDCD FQLLKLDGKF SVVYAKCDSS PDSAEDVRKV CQDCPLLAPL NDTRVVHAAK AALAAFNAQN NGSNFQLEEI SRAQLVPLPP STYVEFTVSG TDCVAKEATE AAKCNLLAEK QYGFCKATLS EKLGGAEVAV TCTVFQTQPV TSQPQPEGAN EAVPTPVVDP DAPPSPPLGA PGLPPAGSPP DSHVLLAAPP GHQLHRAHYD LRHTFMGVVS LGSPSGEVSH PRKTRTVVQP SVGAAAGPVV PPCPGRIRHF KV | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |