Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AGR2 Protein
A cDNA sequence encoding the AGR2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre AGR2 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15975758
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10979-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
15965758
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10979-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
15955758
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10979-1MG
1 mg
4090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
AGR2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The protein contains 20mM Tris-HCl pH 8.0, 1mM DTT, 1mM EDTA and 10% Glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSMRDT TVKPGAKKDT KDSRPKLPQT LSRGWGDQLI WTQTYEEALY KSKTSNKPLM IIHHLDECPH SQALKKVFAE NKEIQKLAEQ FVLLNLVYET TDKHLSPDGQ YVPRIMFVDP SLTVRADITG RYSNRLYAYE PADTALLLDN MKKALKLLKT EL
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.