Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AGO2 / Argonaute 2 / EIF2C2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) AGO2 / Argonaute 2 / EIF2C2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8243-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16053511
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001158095.1
AGO2 / Argonaute 2 / EIF2C2 Protein
Research Use Only
AGO2
Recombinant Protein
E. coli
LVVVILPGKT PVYAEVKRVG DTVLGMATQC VQMKNVQRTT PQTLSNLCLK INVKLGGVNN ILLPQGRPPV FQQPVIFLGA DVTHPPAGDG KKPSIAAVVG SMDAHPNRYC ATVRVQQHRQ EIIQDLAAMV RELLIQFYKS TRFKPTRIIF YRDGVSEGQF QQVLHHELLA IREACIKLEK DYQPGITFIV VQKRHHTRLF CTDKNERVGK SGNIPAGTTV DTKITHPTEF DFYLCSHAGI QGTSRPSHYH VLWDDNRFSS DELQILTYQL CHTYVRCTRS VSIPAPAYYA HLVAFRARYH LV
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
27161
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol