Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human aFGF / FGF1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) aFGF / FGF1 Protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6036-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15909529
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000791.1
aFGF / FGF1 Protein
Research Use Only
FGF1
Recombinant Protein
E. coli
FNLPPGNYKK PKLLYCSNGG HFLRILPDGT VDGTRDRSDQ HIQLQLSAES VGEVYIKSTE TGQYLAMDTD GLLYGSQTPN EECLFLERLE ENHYNTYISK KHAEKNWFVG LKKNGSCKRG PRTHYGQKAI LFLPLPVSSD
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
2246
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol