missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ADPRHL2 Protein
A cDNA sequence encoding the ADPRHL2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 54936 |
---|---|
Nombre | ADPRHL2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | ADPRHL2 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15935738
|
enQuireBio™
QP10972-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15925738
|
enQuireBio™
QP10972-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15915738
|
enQuireBio™
QP10972-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
54936 | |
Research Use Only | |
ADPRHL2 | |
Human | |
His | |
The ADPRHL2 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl, 30% glycerol and 1mM DTT. |
ADPRHL2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMAAAAM AAAAGGGAGA ARSLSRFRGC LAGALLGDCV GSFYEAHDTV DLTSVLRHVQ SLEPDPGTPG SERTEALYYT DDTAMARALV QSLLAKEAFD EVDMAHRFAQ EYKKDPDRGY GAGVVTVFKK LLNPKCRDVF EPARAQFNGK GSYGNGGAMR VAGISLAYSS VQDVQKFARL SAQLTHASSL GYNGAILQAL AVHLALQGES SSEHFLKQLL GHMEDLEGDA QSVLDARELG MEERPYSSRL KKIGELLDQA SVTREEVVSE LGNGIAAFES VPTAIYCFLR CMEPDPEIPS AFNSLQRTLI YSISLGGDTD TIATMAGAIA GAYYGMDQVP ESWQQSCEGY EETDILAQSL HRVFQKS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |