Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ADP-ribosylation factor-like protein 4A Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ADP-ribosylation factor-like protein 4A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5678-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15916939
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001032241.1
ADP-ribosylation factor-like protein 4A Protein
Research Use Only
ARL4A
Recombinant Protein
E. coli
GNGLSDQTSI LSNLPSFQSF HIVILGLDCA GKTTVLYRLQ FNEFVNTVPT KGFNTEKIKV TLGNSKTVTF HFWDVGGQEK LRPLWKSYTR CTDGIVFVVD SVDVERMEEA KTELHKITRI SENQGVPVLI VANKQDLRNS LSLSEIEKLL AMGELSSSTP WHLQPTCAII GDGLKEGLEK LHDMIIKRRK MLRQQKKKR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10124
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol