missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ADK Protein
A cDNA sequence encoding the ADK was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 132 |
---|---|
Nombre | ADK Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Símbolo de gen | ADK |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15914088
|
enQuireBio™
QP10507-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15994078
|
enQuireBio™
QP10507-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15904088
|
enQuireBio™
QP10507-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
132 | |
Research Use Only | |
ADK | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MRENILFGMG NPLLDISAVV DKDFLDKYSL KPNDQILAED KHKELFDELV KKFKVEYHAG GSTQNSIKVA QWMIQQPHKA ATFFGCIGID KFGEILKRKA AEAHVDAHYY EQNEQPTGTC AACITGDNRS LIANLAAANC YKKEKHLDLE KNWMLVEKARVCYIAGFFLT VSPESVLKVA HHASENNRIF TLNLSAPFIS QFYKESLMKV MPYVDILFGN ETEAATFARE QGFETKDIKE IAKKTQALPK MNSKRQRIVI FTQGRDDTIM ATESEVTAFA VLDQDQKEII DTNGAGDAFV GGFLSQLVSD KPLTECIRAG HYAASIIIRR TGCTFPEKPDFH | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |
ADK Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Specific activity is > 30 pmol/min/ug and is defined as the amount of enzyme that convert 1.0 pmole of adenosine to AMP per minute at pH 7.5 at 37C in a couple system with PK and LDH. | |
Human | |
His | |
The ADK protein solution (0.5 mg/ml) contains 20% glycerol, 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 1mM EDTA and 50mM NaCl. |