Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Adipsin Protein
A cDNA sequence encoding the Adipsin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre Adipsin Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15945728
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10969-HIS-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15955728
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10969-HIS-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15925728
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10969-HIS-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15935728
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10969-HIS-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15965728
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10969-HIS-EC-1MG
1 mg
4090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
Adipsin Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
Adipsin protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M Urea.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MILGGREAEA HARPYMASVQ LNGAHLCGGV LVAEQWVLSA AHCLEDAADG KVQVLLGAHS LSQPEPSKRL YDVLRAVPHP DSQPDTIDHD LLLLQLSEKA TLGPAVRPLP WQRVDRDVAP GTLCDVAGWG IVNHAGRRPD SLQHVLLPVL DRATCNRRTH HDGAITERLM CAESNRRDSC KGDSGGPLVC GGVLEGVVTS GSRVCGNRKK PGIYTRVASY AAWIDSVLA
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.