Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Adiponectin / Acrp30 / ADIPOQ Protein
Recombinant Protein
112.00€ - 4240.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001171271.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 9370 |
Nombre | Adiponectin / Acrp30 / ADIPOQ Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than or equal to 5.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15995829
|
enQuireBio™
QP5279-5UG |
5 μg |
112.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15975829
|
enQuireBio™
QP5279-25UG |
25 μg |
263.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15955829
|
enQuireBio™
QP5279-100UG |
100 μg |
655.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15985829
|
enQuireBio™
QP5279-500UG |
500 μg |
2600.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15965829
|
enQuireBio™
QP5279-1MG |
1 mg |
4240.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
NP_001171271.1 | |
Adiponectin / Acrp30 / ADIPOQ Protein | |
Less than or equal to 5.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
gACRP (globular adiponectin) activity was confirmed by measuring inhibition of cytotoxicity of M1 cells. Typical ED50 values for our recombinant adiponectin in this assay are in the range of 3 ug/ml. | |
Human | |
Untagged | |
10 mM Tris, 0.75 mM DTT, pH 8.0 |
9370 | |
Research Use Only | |
ADIPOQ | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MKGEPGEGAY VYRSAFSVGL ETYVTIPNMP IRFTKIFYNQ QNHYDGSTGK FHCNIPGLYY FAYHITVYMK DVKVSLFKKD KAMLFTYDQY QENNVDQASG SVLLHLEVGD QVWLQVYGEG ERNGLYADND NDSTFTGFLL YHDTN | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |