Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ADH1A Protein
A cDNA sequence encoding the ADH1A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 124 |
---|---|
Nombre | ADH1A Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | ADH1A |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15935718
|
enQuireBio™
QP10966-HIS-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15945718
|
enQuireBio™
QP10966-HIS-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15915718
|
enQuireBio™
QP10966-HIS-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15925718
|
enQuireBio™
QP10966-HIS-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15955718
|
enQuireBio™
QP10966-HIS-EC-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
124 | |
Research Use Only | |
ADH1A | |
Human | |
His | |
ADH1A protein solution (0.5 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
ADH1A Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSTAGKVIKC KAAVLWELKK PFSIEEVEVA PPKAHEVRIK MVAVGICGTD DHVVSGTMVT PLPVILGHEA AGIVESVGEG VTTVKPGDKV IPLAIPQCGK CRICKNPESN YCLKNDVSNP QGTLQDGTSR FTCRRKPIHH FLGISTFSQY TVVDENAVAK IDAASPLEKV CLIGCGFSTG YGSAVNVAKV TPGSTCAVFG LGGVGLSAIM GCKAAGAARI IAVDINKDKF AKAKELGATE CINPQDYKKP IQEVLKEMTD GGVDFSFEVI GRLDTMMASL LCCHEACGTS VIVGVPPDSQ NLSMNPMLLL TGRTWKGAIL GGFKSKECVP KLVADFMAKK FSLDALITHV LPFEKINEGF DLLHSGKSIR TILMFHHHHH H | |
Greater than 95.0% as determined by analysis by SDS-PAGE. |