Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ADAT1 Protein
A cDNA sequence encoding the ADAT1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7270.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 23536 |
---|---|
Nombre | ADAT1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | ADAT1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15945708
|
enQuireBio™
QP10963-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15925708
|
enQuireBio™
QP10963-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15935708
|
enQuireBio™
QP10963-1MG |
1 mg |
7270.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
23536 | |
Research Use Only | |
ADAT1 | |
Human | |
Untagged | |
Adenosine Deaminase tRNA-Specific-1 at 0.1 mg/ml, 10mM Tris, pH 8.0, 0.1% Triton X-100, 0.002% NaN3. |
ADAT1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MWTADEIAQL CYEHYGIRLP KKGKPEPNHE WTLLAAVVKI QSPADKACDT PDKPVQVTKE VVSMGTGTKC IGQSKMRKNG DILNDSHAEV IARRSFQRYL LHQLQLAATL KEDSIFVPGT QKGVWKLRRD LIFVFFSSHT PCGDASIIPM LEFEDQPCCP VFRNWAHNSS VEASSNLEAP GNERKCEDPD SPVTKKMRLE PGTAAREVTN GAAHHQSFGK QKSGPISPGI HSCDLTVEGL ATVTRIAPGS AKVIDVYRTG AKCVPGEAGD SGKPGAAFHQ VGLLRVKPGR GDRTRSMSCS DKMARWNVLG CQGALLMHLL EEPIYLSAVV IGKCPYSQEA MQRALIGRCQ NVSALPKGFG VQELKILQSD LLFEQSRSAV QAKRADSPGR LVPCGAAISW SAVPEQPLDV TANGFPQGTT KKTIGSLQAR SQISKVELFR SFQKLLSRIA RDKWPHSLRV QKLDTYQEYK EAASSYQEAW STLRKQVFGS WIRNPPDYHQ FK | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |