Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ADAM10 Protein
A cDNA sequence encoding the ADAM10 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7270.00€
Especificaciones
Nombre ADAM10 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15955698
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10961-HIS-1UG
1 μg
137.00€
1 microgramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15965698
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10961-HIS-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15985698
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10961-HIS-5UG
5 μg
212.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15935698
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10961-HIS-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15975698
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10961-HIS-50UG
50 μg
1815.00€
50 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15945698
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10961-HIS-1MG
1 mg
7270.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
ADAM10 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The ADAM10 solution contains 20mM Tris (pH 8), 1mM EDTA and 50% Glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MVLLRVLILL LSWAAGMGGQ YGNPLNKYIR HYEGLSYNVD SLHQKHQRAK RAVSHEDQFL RLDFHAHGRH FNLRMKRDTS LFSDEFKVET SNKVLDYDTS HIYTGHIYGE EGSFSHGSVI DGRFEGFIQT RGGTFYVEPA ERYIKDRTLP FHSVIYHEDD INYPHKYGPQ GGCADHSVFE RMRKYQMTGV EEVTQIPQEE HAANGPELLR KKRTTSAEKN TCQLYIQTDH LFFKYYGTRE AVIAQISSHV KAIDTIYQTT DFSGIRNISF MVKRIRINTT ADEKDPTNPF RFPNIGVEKF LELNSEQNHD DYCLAYVFTD RDFDDGVLGL AWVGAPSGSS GGICEKSKLY SDGKKKSLNT GIITVQNYGS HVPPKVSHIT FAHEVGHNFG SPHDSGTECT PGESKNLGQK ENGNYIMYAR ATSGDKLNNN KFSLCSIRNI SQVLEKKRNN CFVESGQPIC GNGMVEQGEE CDCGYSDQCK DECCFDANQP EGRKCKLKPG KQCSPSQGPC CTAQCAFKSK SEKCRDDSDC AREGICNGFT ALCPASDPKP NFTDCNRHTQ VCINGQCAGS ICEKYGLEEC TCASSDGKDD KELCHVCCMK KMDPSTCAST GSVQWSRHFS GRTITLQPGS PCNDFRGYCD VFMRCRLVDA DGPLARLKKA IFSPELYENI AEWIVAHWWA VLLMGIALIM LMAGFIKICS VHTPSSNPKL PPPKPLPGTL KRRRPPQPIQ QPQRQRPRES YQMGHMRR
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.