missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ADAL Protein
A cDNA sequence encoding the ADAL was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 161823 |
---|---|
Nombre | ADAL Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | ADAL |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15925698
|
enQuireBio™
QP10960-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15915698
|
enQuireBio™
QP10960-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15905698
|
enQuireBio™
QP10960-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
161823 | |
Research Use Only | |
ADAL | |
Human | |
His | |
The ADAL solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M Urea. |
ADAL Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSEFMIEAE EQQPCKTDFY SELPKVELHA HLNGSISSHT MKKLIAQKPD LKIHDQMTVI DKGKKRTLEE CFQMFQTIHQ LTSSPEDILM VTKDVIKEFA DDGVKYLELR STPRRENATG MTKKTYVESI LEGIKQSKQE NLDIDVRYLI AVDRRGGPLV AKETVKLAEE FFLSTEGTVL GLDLSGDPTV GQAKDFLEPL LEAKKAGLKL ALHLSEIPNQ KKETQILLDL LPDRIGHGTF LNSGEGGSLD LVDFVRQHRI PLGKAWSFRS SR | |
Greater than 80% as determined by Analysis by SDS-PAGE. |