Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ADA Protein
A cDNA sequence encoding the ADA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 100 |
---|---|
Nombre | ADA Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Símbolo de gen | ADA |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15954078
|
enQuireBio™
QP10505-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15934078
|
enQuireBio™
QP10505-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15944078
|
enQuireBio™
QP10505-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
100 | |
Research Use Only | |
ADA | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAQTPAFDKP KVELHVHLDG SIKPETILYY GRRRGIALPA NTAEGLLNVI GMDKPLTLPD FLAKFDYYMP AIAGCREAIK RIAYEFVEMK AKEGVVYVEV RYSPHLLANS KVEPIPWNQA EGDLTPDEVV ALVGQGLQEG ERDFGVKARS ILCCMRHQPN WSPKVVELCK KYQQQTVVAI DLAGDETIPG SSLLPGHVQA YQEAVKSGIH RTVHAGEVGS AEVVKEAVDI LKTERLGHGY HTLEDQALYN RLRQENMHFE ICPWSSYLTG AWKPDTEHAV IRLKNDQANY SLNTDDPLIF KSTLDTDYQM TKRDMGFTEE EFKRLNINAA KSSFLPEDEK RELLDLLYKA YGMPPSASAG QNL | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |
ADA Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Specific activity: approximately >25 units/mg. Enzymatic activity was confirmed by measuring the amount of enzyme that deaminates 1.0 umol of adenosine to inosine per minute at pH 7.5 at 25C. | |
Human | |
His | |
ADA protein 0.5 mg/ml is supplied in 20mM Tris-HCL, pH 8.0, 1mM DTT and 20% Glycerol. |