Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ACTR3 Protein
A cDNA sequence encoding the ACTR3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre ACTR3 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15945678
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10954-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15935678
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10954-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15925678
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10954-1MG
1 mg
4090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
ACTR3 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
ACTR3 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAGRLPA CVVDCGTGYT KLGYAGNTEP QFIIPSCIAI KESAKVGDQA QRRVMKGVDD LDFFIGDEAI EKPTYATKWP IRHGIVEDWD LMERFMEQVI FKYLRAEPED HYFLLTEPPL NTPENREYTA EIMFESFNVP GLYIAVQAVL ALAASWTSRQ VGERTLTGTV IDSGDGVTHV IPVAEGYVIG SCIKHIPIAG RDITYFIQQL LRDREVGIPP EQSLETAKAV KERYSYVCPD LVKEFNKYDT DGSKWIKQYT GINAISKKEF SIDVGYERFL GPEIFFHPEF ANPDFTQPIS EVVDEVIQNC PIDVRRPLYK NIVLSGGSTM FRDFGRRLQR DLKRTVDARL KLSEELSGGR LKPKPIDVQV ITHHMQRYAV WFGGSMLAST PEFYQVCHTK KDYEEIGPSI CRHNPVFGVM S
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.