missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human ACTN1 Protein

A cDNA sequence encoding the ACTN1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

137.00€ - 4090.00€

Especificaciones

Nombre ACTN1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones

Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15915678
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10953-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15905678
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10953-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15995668
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10953-1MG
1 mg
4090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

ACTN1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
ACTN1 protein solution (1 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSEFMDHYD SQQTNDYMQP EEDWDRDLLL DPAWEKQQRK TFTAWCNSHL RKAGTQIENI EEDFRDGLKL MLLLEVISGE RLAKPERGKM RVHKISNVNK ALDFIASKGV KLVSIGAEEI VDGNVKMTLG MIWTIILRFA IQDISVEETS AKEGLLLWCQ RKTAPYKNVN IQNFHISWKD GLGFCALIHR HRPELIDYGK LRKDDPLTNL NTAFDVAEKY LDIPKMLDAE DIVGTARPDE KAIMTYVSSF YHAF
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications