missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Activin B Protein

A cDNA sequence encoding the Activin B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

137.00€ - 7875.00€

Especificaciones

Nombre Activin B Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones

Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15924078
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10504-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15904078
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10504-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15914078
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10504-1MG
1 mg
7875.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

Activin B Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Human
His
Lyophilized from 1 mg/ml solution in 0.05M Tris-HCl buffer pH 7.4.
Research Use Only
Recombinant Protein
Plants
HHHHHHHHHH GLECDGRTNL CCRQQFFIDF RLIGWNDWII APTGYYGNYC EGSCPAYLAG VPGSASSFHT AVVNQYRMRG LNPGTVNSCC IPTKLSTMSM LYFDDEYNIV KRDVPNMIVE ECG
Greater than 97.0% as determined by Analysis by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications