Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Activin A / INHBA Protein
Recombinant Protein
Marca:  enQuireBio™ QP5357-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15915969
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_002183.1
Activin A / INHBA Protein
Research Use Only
INHBA
Recombinant Protein
E. coli
MGLECDGKVN ICCKKQFFVS FKDIGWNDWI IAPSGYHANY CEGECPSHIA GTSGSSLSFH STVINHYRMR GHSPFANLKS CCVPTKLRPM SMLYYDDGQN IIKKDIQNMI VEECGCS
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
3624
100 μg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Shows bioactivity at a concentration of 10 ng/mL in the Cytotoxicity of MPC-11 cells assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 1 x 10^5 units/mg.
Human
Untagged
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA