Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Actin-like protein 7A Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Actin-like protein 7A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8283-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16063761
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_006678.1
Actin-like protein 7A Protein
Research Use Only
ACTL7A
Recombinant Protein
E. coli
MWAPPAAIMG DGPTKKVGNQ APLQTQALQT ASLRDGPAKR AVWVRHTSSE PQEPTESKAA KERPKQEVTK AVVVDLGTGY CKCGFAGLPR PTHKISTTVG KPYMETAKTG DNRKETFVGQ ELNNTNVHLK LVNPLRHGII VDWDTVQDIW EYLFRQEMKI APEEHAVLVS DPPLSPHTNR EKYAEMLFEA FNTPAMHIAY QSRLSMYSYG RTSGLVVEVG HGVSYVVPIY EGYPLPSITG RLDYAGSDLT AYLLGLLNSA GNEFTQDQMG IVEDIKKKCC FVALDPIEEK KVPLSEHTIR YVLPDGKEIQ LCQERFLCSE MFFKPSLIKS MQLGLHTQTV SCLNKCDIAL KRDLMGNILL CGGSTMLSGF PNRLQKELSS MCPNDTPQVN VLPERDSAVW TGGSILASLQ GFQPLWVHRF EYEEHGPFFL YRRCF
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10881
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol