missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ACTA2 Protein
A cDNA sequence encoding the ACTA2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre | ACTA2 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15925668
|
enQuireBio™
QP10949-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15905668
|
enQuireBio™
QP10949-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15915668
|
enQuireBio™
QP10949-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
ACTA2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The ACTA2 solution contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMEEEDS TALVCDNGSG LCKAGFAGDD APRAVFPSIV GRPRHQGVMV GMGQKDSYVG DEAQSKRGIL TLKYPIEHGI ITNWDDMEKI WHHSFYNELR VAPEEHPTLL TEAPLNPKAN REKMTQIMFE TFNVPAMYVA IQAVLSLYAS GRTTGIVLDS GDGVTHNVPI YEGYALPHAI MRLDLAGRDL TDYLMKILTE RGYSFVTTAE REIVRDIKEK LCYVALDFEN EMATAASSSS LEKSYELPDG QVITIGNERF RCPETLFQPS FIGMESAGIH ETTYNSIMKC DIDIRKDLYA NNVLSGGTTM YPGIADRMQK EITALAPSTM KIKIIAPPER KYSVWIGGSI LASLSTFQQM WISKQEYDEA GPSIVHRKCF | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |