Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ACSF2, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ACSF2, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001275897.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 80221 |
Nombre | ACSF2, mitochondrial Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16021981
|
enQuireBio™
QP7983-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16041981
|
enQuireBio™
QP7983-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16031981
|
enQuireBio™
QP7983-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16051981
|
enQuireBio™
QP7983-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16061981
|
enQuireBio™
QP7983-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16071981
|
enQuireBio™
QP7983-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001275897.1 | |
ACSF2, mitochondrial Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
80221 | |
Research Use Only | |
ACSF2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
LSSREVDRMV STPIGGLSYV QGCTKKHLNS KTVGQCLETT AQRVPEREAL VVLHEDVRLT FAQLKEEVDK AASGLLSIGL CKGDRLGMWG PNSYAWVLMQ LATAQAGIIL VSVNPAYQAM ELEYVLKKVG CKALVFPKQF KTQQYYNVLK QICPEVENAQ PGALKSQRLP DLTTVISVDA PLPGTLLLDE VVAAGSTRQH LDQLQYNQQF LSCHDPINIQ FTSGTTGSPK GATLSHYNIV NNSNILGERL KLHEKTPEQL RMILPNPLYH CLGSVAGTMM CLMYGATLIL ASPIFNGKKA LEAISRERGT FLYGTPTMFV DILNQPDFSS YDISTMCGGV IAGSPAPPEL IRAIINKINM KDLVVAYGTT ENSPVTFAHF PEDTVEQKAE SVGRIMPHTE ARIMNMEAGT LAKLNTPGEL CIRGYCVMLG YWGEPQKTEE AVDQDKWYWT GDVATMNEQG FCKIVGRSKD MIIRGGENIY PAELEDFFHT HPKVQEVQVV GVKDDRMGEE ICACIRLKDG EETTVEEIKA FCKGKISHFK IPKYIVFVTN YPLTISGKIQ KFKLREQMER HLNL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |