Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ACSF2, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ACSF2, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7983-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16031981
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001275897.1
ACSF2, mitochondrial Protein
Research Use Only
ACSF2
Recombinant Protein
E. coli
LSSREVDRMV STPIGGLSYV QGCTKKHLNS KTVGQCLETT AQRVPEREAL VVLHEDVRLT FAQLKEEVDK AASGLLSIGL CKGDRLGMWG PNSYAWVLMQ LATAQAGIIL VSVNPAYQAM ELEYVLKKVG CKALVFPKQF KTQQYYNVLK QICPEVENAQ PGALKSQRLP DLTTVISVDA PLPGTLLLDE VVAAGSTRQH LDQLQYNQQF LSCHDPINIQ FTSGTTGSPK GATLSHYNIV NNSNILGERL KLHEKTPEQL RMILPNPLYH CLGSVAGTMM CLMYGATLIL ASPIFNGKKA LEAISRERGT FLYGTPTMFV DILNQPDFSS YDISTMCGGV IAGSPAPPEL IRAIINKINM KDLVVAYGTT ENSPVTFAHF PEDTVEQKAE SVGRIMPHTE ARIMNMEAGT LAKLNTPGEL CIRGYCVMLG YWGEPQKTEE AVDQDKWYWT GDVATMNEQG FCKIVGRSKD MIIRGGENIY PAELEDFFHT HPKVQEVQVV GVKDDRMGEE ICACIRLKDG EETTVEEIKA FCKGKISHFK IPKYIVFVTN YPLTISGKIQ KFKLREQMER HLNL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
80221
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol