Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ACPP Protein
A cDNA sequence encoding the ACPP was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5450.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 55 |
---|---|
Nombre | ACPP Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | ACPP |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15925658
|
enQuireBio™
QP10946-HIS-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15935658
|
enQuireBio™
QP10946-HIS-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15995648
|
enQuireBio™
QP10946-HIS-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15915658
|
enQuireBio™
QP10946-HIS-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15985648
|
enQuireBio™
QP10946-HIS-100UG |
100 μg |
1815.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15905658
|
enQuireBio™
QP10946-HIS-1MG |
1 mg |
5450.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
55 | |
Research Use Only | |
ACPP | |
Human | |
His | |
ACPP protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
ACPP Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
KELKFVTLVF RHGDRSPIDT FPTDPIKESS WPQGFGQLTQ LGMEQHYELG EYIRKRYRKF LNESYKHEQV YIRSTDVDRT LMSAMTNLAA LFPPEGVSIW NPILLWQPIP VHTVPLSEDQ LLYLPFRNCP RFQELESETL KSEEFQKRLH PYKDFIATLG KLSGLHGQDL FGIWSKVYDP LYCESVHNFT LPSWATEDTM TKLRELSELS LLSLYGIHKQ KEKSRLQGGV LVNEILNHMK RATQIPSYKK LIMYSAHDTT VSGLQMALDV YNGLLPPYAS CHLTELYFEK GEYFVEMYYR NETQHEPYPL MLPGCSPSCP LERFAELVGP VIPQDWSTEC MTTNSHQGTE DSTDHHHHHH | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |