Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ACP5 Protein
A cDNA sequence encoding the ACP5 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 54
Nombre ACP5 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Símbolo de gen ACP5
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15954068
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10502-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15944068
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10502-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15934068
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10502-100UG
100 μg
1815.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
54
Research Use Only
ACP5
Recombinant Protein
Baculovirus
ATPALRFVAV GDWGGVPNAP FHTAREMANA KEIARTVQIL GADFILSLGD NFYFTGVQDI NDKRFQETFE DVFSDRSLRK VPWYVLAGNH DHLGNVSAQI AYSKISKRWN FPSPFYRLHF KIPQTNVSVA IFMLDTVTLC GNSDDFLSQQ PERPRDVKLA RTQLSWLKKQ LAAAREDYVL VAGHYPVWSI AEHGPTHCLV KQLRPLLATY GVTAYLCGHD HNLQYLQDEN GVGYVLSGAG NFMDPSKRHQ RKVPNGYLRF HYGTEDSLGG FAYVEISSKE MTVTYIEASG KSLFKTRLPR RARP
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
ACP5 Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Specific activity is >10,000 units/mg, and is defined as the amount of enzyme that hydrolyze 1.0 nmoles of p-nitrophenyl phosphate (pNPP) per minute at pH 5.0 at 37C.
Human
Untagged
ACP5 protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.