Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ACP2 Protein
A cDNA sequence encoding the ACP2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre ACP2 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15975648
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10945-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15965648
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10945-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15955648
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10945-1MG
1 mg
4090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
ACP2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
ACP2 protein solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl (pH 8.0) and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSRSLRFVT LLYRHGDRSP VKTYPKDPYQ EEEWPQGFGQ LTKEGMLQHW ELGQALRQRY HGFLNTSYHR QEVYVRSTDF DRTLMSAEAN LAGLFPPNGM QRFNPNISWQ PIPVHTVPIT EDRLLKFPLG PCPRYEQLQN ETRQTPEYQN ESSRNAQFLD MVANETGLTD LTLETVWNVY DTLFCEQTHG LRLPPWASPQ TMQRLSRLKD FSFRFLFGIY QQAEKARLQG GVLLAQIRKN LTLMATTSQL PKLLVYSAHD TTLVALQMAL DVYNGEQAPY ASCHIFELYQ EDSGNFSVEM YFRNESDKAP WPLSLPGCPH RCPLQDFLRL TEPVVPKDWQ QECQLASGPA DTE
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.