Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ACP1 / LMW-PTP Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ACP1 / LMW-PTP, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5608-ec-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15936409
  • 530.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
NP_004291.1
ACP1 / LMW-PTP Protein
Research Use Only
ACP1
Recombinant Protein
E. coli
MAEQATKSVL FVCLGNICRS PIAEAVFRKL VTDQNISENW RVDSAATSGY EIGNPPDYRG QSCMKRHGIP MSHVARQITK EDFATFDYIL CMDESNLRDL NRKSNQVKTC KAKIELLGSY DPQKQLIIED PYYGNDSDFE TVYQQCVRCC RAFLEKAH
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
52
100 μg
Not determined.
Full Length of Isoform 1
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol