Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ACP1 / LMW-PTP Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ACP1 / LMW-PTP, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_004291.1
ID de gen (Entrez) 52
Nombre ACP1 / LMW-PTP Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15936409
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5608-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
15956409
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5608-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
15946409
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5608-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15966409
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5608-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15976409
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5608-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15986409
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5608-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_004291.1
ACP1 / LMW-PTP Protein
Not determined.
Full Length of Isoform 1
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
52
Research Use Only
ACP1
Recombinant Protein
E. coli
MAEQATKSVL FVCLGNICRS PIAEAVFRKL VTDQNISENW RVDSAATSGY EIGNPPDYRG QSCMKRHGIP MSHVARQITK EDFATFDYIL CMDESNLRDL NRKSNQVKTC KAKIELLGSY DPQKQLIIED PYYGNDSDFE TVYQQCVRCC RAFLEKAH
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.