Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ACOT8 Protein
A cDNA sequence encoding the ACOT8 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 10005 |
---|---|
Nombre | ACOT8 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | ACOT8 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15945648
|
enQuireBio™
QP10944-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15935648
|
enQuireBio™
QP10944-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15925648
|
enQuireBio™
QP10944-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
10005 | |
Research Use Only | |
ACOT8 | |
Human | |
His | |
The ACOT8 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 40% glycerol and 2mM DTT. |
ACOT8 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSSPQAP EDGQGCGDRG DPPGDLRSVL VTTVLNLEPL DEDLFRGRHY WVPAKRLFGG QIVGQALVAA AKSVSEDVHV HSLHCYFVRA GDPKLPVLYQ VERTRTGSSF SVRSVKAVQH GKPIFICQAS FQQAQPSPMQ HQFSMPTVPP PEELLDCETL IDQYLRDPNL QKRYPLALNR IAAQEVPIEI KPVNPSPLSQ LQRMEPKQMF WVRARGYIGE GDMKMHCCVA AYISDYAFLG TALLPHQWQH KVHFMVSLDH SMWFHAPFRA DHWMLYECES PWAGGSRGLV HGRLWRQDGV LAVTCAQEGV IRVKPQVSES KL | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |