missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ACOT7 Protein
A cDNA sequence encoding the ACOT7 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 11332 |
---|---|
Nombre | ACOT7 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | ACOT7 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15915648
|
enQuireBio™
QP10943-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15905648
|
enQuireBio™
QP10943-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15995638
|
enQuireBio™
QP10943-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
11332 | |
Research Use Only | |
ACOT7 | |
Human | |
His | |
The ACOT7 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol, 1mM DTT and 0.15M NaCl. |
ACOT7 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MARPGLIHSA PGLPDTCALL QPPAASAAAA PSMSGPDVET PSAIQICRIM RPDDANVAGN VHGGTILKMI EEAGAIISTR HCNSQNGERC VAALARVERT DFLSPMCIGE VAHVSAEITY TSKHSVEVQV NVMSENILTG AKKLTNKATL WYVPLSLKNV DKVLEVPPVV YSRQEQEEEG RKRYEAQKLE RMETKWRNGD IVQPVLNPEP NTVSYSQSSL IHLVGPSDCT LHGFVHGGVT MKLMDEVAGI VAARHCKTNI VTASVDAINF HDKIRKGCVI TISGRMTFTS NKSMEIEVLV DADPVVDSSQ KRYRAASAFF TYVSLSQEGR SLPVPQLVPE TEDEKKRFEE GKGRYLQMKA KRQGHAEPQP | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |