missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human ACLY / acly / ATP citrate lyase Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ACLY / acly / ATP citrate lyase, was expressed in the hosts and tags indicated.

245.00€ - 3405.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_001087.2
ID de gen (Entrez) 47
Nombre ACLY / acly / ATP citrate lyase Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones

Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15976399
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5607-EC-100UG
100 μg
770.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15996399
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5607-EC-1MG
1 mg
3405.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15986399
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5607-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15906409
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5607-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15916409
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5607-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15926409
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5607-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_001087.2
ACLY / acly / ATP citrate lyase Protein
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
47
Research Use Only
ACLY
Recombinant Protein
E. coli
KAISEQTGKE LLYKFICTTS AIQNRFKYAR VTPDTDWARL LQDHPWLLSQ NLVVKPDQLI KRRGKLGLVG VNLTLDGVKS WLKPRLGQEA TVGKATGFLK NFLIEPFVPH SQAEEFYVCI YATREGDYVL FHHEGGVDVG DVDAKAQKLL VGVDEKLNPE DIKKHLLVHA PEDKKEILAS FISGLFNFYE DLYFTYLEIN PLVVTKDGVY VLDLAAKVDA TADYICKVKW GDIEFPPPFG REAYPEEAYI ADLDAKSGAS LK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications