Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ACLY / acly / ATP citrate lyase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ACLY / acly / ATP citrate lyase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5607-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15916409
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001087.2
ACLY / acly / ATP citrate lyase Protein
Research Use Only
ACLY
Recombinant Protein
E. coli
KAISEQTGKE LLYKFICTTS AIQNRFKYAR VTPDTDWARL LQDHPWLLSQ NLVVKPDQLI KRRGKLGLVG VNLTLDGVKS WLKPRLGQEA TVGKATGFLK NFLIEPFVPH SQAEEFYVCI YATREGDYVL FHHEGGVDVG DVDAKAQKLL VGVDEKLNPE DIKKHLLVHA PEDKKEILAS FISGLFNFYE DLYFTYLEIN PLVVTKDGVY VLDLAAKVDA TADYICKVKW GDIEFPPPFG REAYPEEAYI ADLDAKSGAS LK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
47
500 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol