Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Acid ceramidase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Acid ceramidase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7569-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16059460
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001120977.1
Acid ceramidase Protein
Research Use Only
ASAH1
Recombinant Protein
E. coli
QHAPPWTEDC RKSTYPPSGP TYRGAVPWYT INLDLPPYKR WHELMLDKAP VLKVIVNSLK NMINTFVPSG KIMQVVDEKL PGLLGNFPGP FEEEMKGIAA VTDIPLGEII SFNIFYELFT ICTSIVAEDK KGHLIHGRNM DFGVFLGWNI NNDTWVITEQ LKPLTVNLDF QRNNKTVFKA SSFAGYVGML TGFKPGLFSL TLNERFSING GYLGILEWIL GKKDVMWIGF LTRTVLENST SYEEAKNLLT KTKILAPAYF ILGGNQSGEG CVITRDRKES LDVYELDAKQ GRWYVVQTNY DRWKHPFFLD DRRTPAKMCL NRTSQENISF ETMYDVLSTK PVLNKLTVYT TLIDVTKGQF ETYLRDCPDP CIGW
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
427
50 μg
Not determined.
Full Length of Mature Protein
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol